Guanin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Amino-1H-purin-6(7H)-one
A12024.14
A12024.22
A12024.36
A12024.14EA
562
DKK
A12024.14
A12024.22
A12024.36
Guanin ≥98%
Guanin
Purity: 98%
CAS No.: 73-40-5
Molecular Formula: C5H5N5O
Formula Weight: 151.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point:
Formel:
C₅H₅N₅O Molekylvægt: 151.13 g/mol Smeltepunkt: >300 °C Massefylde: 1.67 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00071533 CAS-nummer: 73-40-5 EINECS: 200-799-8 Merck Index: 13,04580 |