Adenin, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
1152-10 1152-100 1152-25
1152-10EA 1200 DKK
1152-10 1152-100 1152-25
Adenin, Millipore®
Adenin
Formel: C₅H₅N₅
Molekylvægt: 135.13 g/mol
Massefylde: 0.99741 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041790
CAS-nummer: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00152