2-Amino-6-chlorpurin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
6-Chloroguanine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine
A18195.06
A18195.14
A18195.03
A18195.06EA
1400
DKK
A18195.06
A18195.14
A18195.03
2-Amino-6-chlorpurin 99%
2-Amino-6-chloropurine
Purity: 99%
CAS No.: 10310-21-1
Molecular Formula: C5H4ClN5
Formula Weight: 169.57
Melting Point:
Formel:
C₅H₄ClN₅ Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00075252 CAS-nummer: 10310-21-1 EINECS: 233-686-7 |