12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,4,7,10-Tetraoxacyclododecane
A11972.03 A11972.06 A11972.14
A11972.03EA 938 DKK
A11972.03 A11972.06 A11972.14
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) ≥98%
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V)
Purity: 98% CAS No.: 294-93-9 Molecular Formula: C8H16O4 Formula Weight: 176.22 Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.4620 Odour: Odourless Melting Point: 17° Boiling Point: 68-70°/0.1mm Beilstein Reference: 1363064 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00005103
Formel: C₈H₁₆O₄
Molekylvægt: 176.21 g/mol
Kogepunkt: 68…70 °C (0.1 mmHg)
Smeltepunkt: 17 °C
Massefylde: 1.108
Flammepunkt: >109 °C (228 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005103
CAS-nummer: 294-93-9
EINECS: 206-036-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 II