12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,4,7,10-Tetraoxacyclododecane
187020025 187020050 187020250
ACRO187020025EA 537 DKK
ACRO187020025 ACRO187020050 ACRO187020250
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) 97%
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V)
Formel: C₈H₁₆O₄
Molekylvægt: 176.21 g/mol
Kogepunkt: 254
Smeltepunkt: 16
Massefylde: 1.08 g/cm³
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005103
CAS-nummer: 294-93-9
EINECS: 206-036-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Water ≤5 %
Titration with HClO4 88.2 to 93.0 % (≤2.0 % (Tert.amine))