15-Crown-5 ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A12265.03 A12265.06 A12265.14
A12265.03EA 303 DKK
A12265.03 A12265.06 A12265.14
15-Crown-5 ≥98%
15-Crown-5
Purity: 98% CAS No.: 33100-27-5 Molecular Formula: C10H20O5 Formula Weight: 220.27 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 150-155°/0.5mm Beilstein Reference: 1618144 MDL No.: MFCD00005110
Formel: C₁₀H₂₀O₅
Kogepunkt: 150…155 °C (0,5 mmHg)
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 1,110
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005110
CAS-nummer: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6