Phenazin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A15770.06
A15770.14
A15770.22
A15770.06EA
534
DKK
A15770.06
A15770.14
A15770.22
Phenazin ≥99%
Phenazine
Purity: 99+%
CAS No.: 92-82-0
Molecular Formula: C12H8N2
Formula Weight: 180.21
Melting Point: 175-177°
MDL No.: MFCD00005023
Formel:
C₁₂H₈N₂ Kogepunkt: 339 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 175…177 °C Massefylde: 1,26 g/cm³ (22 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005023 CAS-nummer: 92-82-0 EINECS: 202-193-9 Merck Index: 12,07359 |