Ethidiumbromid
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenantridiniumbromid
21238.01 21238.02
SERA21238.01EA 0 DKK
SERA21238.01 SERA21238.02
Ethidiumbromid
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
Molekylvægt: 394.31 g/mol
Kogepunkt: 72 °C (0.1 mmHg)
Smeltepunkt: 261…264 °C
Massefylde: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: <100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011724
CAS-nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,04751