Ethidiumbromid
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenantridiniumbromid
7870.2
7870.1
ROTH7870.2EA
0
DKK
ROTH7870.2
ROTH7870.1
Ethidiumbromid
Ethidiumbromid
Formel:
C₂₁H₂₀BrN₃ Molekylvægt: 394.31 g/mol Kogepunkt: 72 °C (0.1 mmHg) Smeltepunkt: 261…264 °C Massefylde: 1.01 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: <100 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011724 CAS-nummer: 1239-45-8 EINECS: 214-984-6 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 I Merck Index: 13,04751 |