Ethidiumbromid
Leverandør: RESEARCH ORGANICS
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenantridiniumbromid
RES3011E-A101X
RES3011E-A102X
RESERES3011E-A101XEA
0
DKK
RESERES3011E-A101X
RESERES3011E-A102X
Ethidiumbromid
Ethidiumbromid
Formel:
C₂₁H₂₀BrN₃ Molekylvægt: 394.31 g/mol Kogepunkt: 72 °C (0.1 mmHg) Smeltepunkt: 261…264 °C Massefylde: 1.01 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: <100 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011724 CAS-nummer: 1239-45-8 EINECS: 214-984-6 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 I Merck Index: 13,04751 |