Phenanthridin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
169250050 169250010 169250250
ACRO169250050EA 829 DKK
ACRO169250050 ACRO169250010 ACRO169250250
Phenanthridin 98%
Phenanthridine
Formel: C₁₃H₉N
Kogepunkt: 349 °C (769 mmHg)
Smeltepunkt: 104…108 °C
Massefylde: 1,1 g/cm³ (130 °C)
Flammepunkt: 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004989
CAS-nummer: 229-87-8
EINECS: 205-934-4
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 108 °C
GC ≥97.5 %