9-Phenanthrencarbaldehyd ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 9-Phenanthrenealdehyde, 9-Phenanthrenecarboxaldehyde, Phenanthrene-9-carboxaldehyde
B25648.03 B25648.06
B25648.03EA 420 DKK
B25648.03 B25648.06
9-Phenanthrencarbaldehyd ≥97%
9-Phenanthrencarbaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 4707-71-5 Molecular Formula: C15H10O Formula Weight: 206.24 Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00001175
Formel: C₁₅H₁₀O
Smeltepunkt: 100…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001175
CAS-nummer: 4707-71-5
EINECS: 225-194-6