Perylen 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
130070010 130070050
ACRO130070010EA 314 DKK
ACRO130070010 ACRO130070050
Perylen 99+%
Perylene
Formel: C₂₀H₁₂
Molekylvægt: 252.32 g/mol
Kogepunkt: 443
Smeltepunkt: 277…280 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004142
CAS-nummer: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Index: 12,07325
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Ochre to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 277 to 280 °C
HPLC ≥99.0 %