Natrium L(+)-ascorbat ≥99%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: L (+)-Ascorbinsyre natriumsalt
27688.235EA 891 DKK
27688.235 27688.292
Natrium L(+)-ascorbat ≥99%, TECHNICAL
Natrium L(+)-ascorbat
Formel: C₆H₇NaO₆
Molekylvægt: 198.11 g/mol
Smeltepunkt: 219
Massefylde: 1.799 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082340
CAS-nummer: 134-03-2
EINECS: 205-126-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&vid=988032859afe97984b0fc1b8bfd43cff093f099a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %