Natrium L(+)-ascorbat ≥99%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
27688.235EA
891
DKK
27688.235
27688.292
Natrium L(+)-ascorbat ≥99%, TECHNICAL
Natrium L(+)-ascorbat
Formel:
C₆H₇NaO₆ Smeltepunkt: 219 °C Massefylde: 1,799 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00082340 CAS-nummer: 134-03-2 EINECS: 205-126-1 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99 % |