L (+)-Ascorbinsyre
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6288.3 6288.1 6288.2
ROTH6288.3EA 0 DKK
ROTH6288.3 ROTH6288.1 ROTH6288.2
L (+)-Ascorbinsyre
L (+)-Ascorbinsyre
Formel: C₆H₈O₆
Kogepunkt: 553 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 190…192 °C
Massefylde: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064328
CAS-nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM