L (+)-Ascorbinsyre, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
1831-1
1831-1KG
1831-1EA
2820
DKK
1831-1
1831-1KG
L (+)-Ascorbinsyre, Millipore®
L (+)-Ascorbinsyre
Formel:
C₆H₈O₆ Molekylvægt: 176.13 g/mol Kogepunkt: 553 Smeltepunkt: 190…192 °C Massefylde: 1.694 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064328 CAS-nummer: 50-81-7 EINECS: 200-066-2 REACH: exempt Merck Index: 13,00837 |