Span® 20, Span® til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40119.0100 8.40119.0500 8.40119.9999
8.40119.0100EA 310 DKK
8.40119.0100 8.40119.0500 8.40119.9999
Span® 20, Span® til syntese, Sigma-Aldrich®
Span® 20
Formel: C₁₈H₃₄O₆
Massefylde: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005365
CAS-nummer: 1338-39-2
EINECS: 215-663-3
Merck Index: 12,08872
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Molar Mass 346.47 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C
Density 1.0 g/cm3 (20 °C)