Span® 20, Span® til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40119.0100
8.40119.0500
8.40119.9999
8.40119.0100EA
310
DKK
8.40119.0100
8.40119.0500
8.40119.9999
Span® 20, Span® til syntese, Sigma-Aldrich®
Span® 20
Formel:
C₁₈H₃₄O₆ Massefylde: 1,05 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005365 CAS-nummer: 1338-39-2 EINECS: 215-663-3 Merck Index: 12,08872 |
Specifikationer Testresultater
Molar Mass | 346.47 g/mol |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure |
|
Flash Point |
|
Density | 1.0 g/cm3 (20 °C) |