Span® 80
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Arlacel 80, Sorbitan monooleate
9426.1 9426.2
ROTH9426.1EA 0 DKK
ROTH9426.1 ROTH9426.2
Span® 80
Span® 80
Formel: C₂₄H₄₄O₆
Molekylvægt: 428.61 g/mol
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00080948
CAS-nummer: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4