Span® 80, Span® for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Arlacel 80, Sorbitan monooleate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40123.0100 8.40123.1000 8.40123.0500 8.40123.9010
8.40123.0100EA 392 DKK
8.40123.0100 8.40123.1000 8.40123.0500 8.40123.9010
Span® 80, Span® for synthesis, Sigma-Aldrich®
Span® 80
Formel: C₂₄H₄₄O₆
Molekylvægt: 428.61 g/mol
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00080948
CAS-nummer: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 428.60 g/mol
Boiling Point 100 °C
Flash Point  - 1.4 hPa (20 °C)
Refractive Index 149 °C
Density 1.0 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Sorbitan monooleate, (Z)-Sorbitan mono-9-octadecenoate
Hill Formula C24H44O6