Oxacyclohexan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A13392.AE A13392.AP
A13392.AEEA 602 DKK
A13392.AE A13392.AP
Oxacyclohexan ≥98%
Tetrahydropyran
Purity: 98+% CAS No.: 142-68-7 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.14 Flash Point: -15°(5°F) Refractive Index: 1.4210 Melting Point: -49° Boiling Point: 87-89° Beilstein Reference: 102436 Merck Reference: 14,9217 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00006585
Formel: C₅H₁₀O
Molekylvægt: 86.13 g/mol
Kogepunkt: 87…89 °C
Smeltepunkt: –49 °C
Massefylde: 0.882
Flammepunkt: –15 °C (5 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006585
CAS-nummer: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
UN nummer: 3271
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09356