Oxacyclohexan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
325881000 325885000
ACRO325881000EA 516 DKK
ACRO325881000 ACRO325885000
Oxacyclohexan 99%
Tetrahydropyran
Formel: C₅H₁₀O
Molekylvægt: 86.13 g/mol
Kogepunkt: 88
Smeltepunkt: –45 °C
Massefylde: 0.88 g/cm³
Flammepunkt: –15 °C
MDL Number: MFCD00006585
CAS-nummer: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
UN nummer: 3271
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09356
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %