Ravsyreanhydrid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00683.0100 8.00683.0500 8.00683.1000 8.00683.9050
8.00683.0100EA 282 DKK
8.00683.0100 8.00683.0500 8.00683.1000 8.00683.9050
Ravsyreanhydrid til syntese, Sigma-Aldrich®
Ravsyreanhydrid
Formel: C₄H₄O₃
Kogepunkt: 261 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 120 °C
Massefylde: 1,503 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 157 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005525
CAS-nummer: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09039
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 67 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 116 - 120 °C
Molar Mass 100.07 g/mol
Bulk Density 550 - 600 kg/m3
Boiling Point 261 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (92 °C)
Flash Point 157 °C
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (20 g/l, H2O)