Ravsyreanhydrid
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
02102970.5
0210297001
ICNA02102970.5EA
1080
DKK
ICNA02102970.5
ICNA0210297001
Ravsyreanhydrid
Ravsyreanhydrid
Formel:
C₄H₄O₃ Kogepunkt: 261 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 120 °C Massefylde: 1,503 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 157 °C |
MDL Number:
MFCD00005525 CAS-nummer: 108-30-5 EINECS: 203-570-0 UN nummer: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 12,09039 |