Hexadecan-16-olide ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L03864.09
L03864.18
L03864.09EA
1040
DKK
L03864.09
L03864.18
Hexadecan-16-olide ≥97%
Hexadecan-16-olide
Purity: 97%
CAS No.: 109-29-5
Molecular Formula: C16H30O2
Formula Weight: 254.42
Flash Point:
Formel:
C₁₆H₃₀O₂ Smeltepunkt: 33…34 °C Flammepunkt: >100 °C (212 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00039668 CAS-nummer: 109-29-5 EINECS: 203-662-0 |