Pentadecan-15-olid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Purity: 98%
CAS No.: 106-02-5
Molecular Formula: C15H28O2
Formula Weight: 240.39
Flash Point:
Formel:
C₁₅H₂₈O₂ Kogepunkt: 137 °C (2 mmHg) Smeltepunkt: 33…37 °C Massefylde: 0,918 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00039667 CAS-nummer: 106-02-5 EINECS: 203-354-6 Merck Index: 14,3910 |