Cobalt (II) sulfat heptahydrat ≥97%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cobalt sulphate heptahydrate, Cobaltous sulphate heptahydrate
22926.268EA 1620 DKK
22926.268 22926.361
Cobalt (II) sulfat heptahydrat ≥97%, TECHNICAL
Cobalt (II) sulfat heptahydrat
Formel: CoSO₄·7H₂O
Molekylvægt: 281.1 g/mol
Smeltepunkt: 735
Massefylde: 2.03 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149658
CAS-nummer: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02510
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 97 %