Cobalt (II) sulfat heptahydrat, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Cobalt sulphate heptahydrate, Cobaltous sulphate heptahydrate
MQ300
1.02556.0100
1.02556.0250
1.02556.0100EA
2030
DKK
1.02556.0100
1.02556.0250
Cobalt (II) sulfat heptahydrat, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Cobalt (II) sulfat heptahydrat
Formel:
CoSO₄·7H₂O Molekylvægt: 281.1 g/mol Smeltepunkt: 735 Massefylde: 2.03 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00149658 CAS-nummer: 10026-24-1 EINECS: 233-334-2 UN nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,02510 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 362 g/l (20 °C) |
Melting Point | 98 °C |
Molar Mass | 281.10 g/mol |
Bulk Density | 800 - 1100 kg/m3 |
Density | 1.95 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |