Cobalt (II) sulfat heptahydrat 99+%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
213101000 213105000 213100025
ACRO213101000EA 685 DKK
ACRO213101000 ACRO213105000 ACRO213100025
Cobalt (II) sulfat heptahydrat 99+%, ekstra ren
Cobalt (II) sulfat heptahydrat
Formel: CoSO₄·7H₂O
Smeltepunkt: 98 °C
Massefylde: 2,03 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149658
CAS-nummer: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02510
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Red-brown Adhering crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤500 ppm