Jern(II)sulfid 99.9% (trace metals basis) -100 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ferrous sulphide
315870100 315870500
ACRO315870100EA 732 DKK
ACRO315870100 ACRO315870500
Jern(II)sulfid 99.9% (trace metals basis) -100 mesh
Jern(II)sulfid
Formel: FeS
Molekylvægt: 87.91 g/mol
Smeltepunkt: 1195 °C
Massefylde: 4.84 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011013
CAS-nummer: 1317-37-9
EINECS: 215-268-6
Merck Index: 12,04106
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey to brown to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %