Platinium(IV)oxid, vandfri ≥99.95% (metals basis) Pt ≥ 84.4%, Premion®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
40402.01 40402.03 40402.06
40402.01EA 1100 DKK
40402.01 40402.03 40402.06
Platinium(IV)oxid, vandfri ≥99.95% (metals basis) Pt ≥ 84.4%, Premion®
Platinium(IV)oxid
Formel: O₂Pt
Smeltepunkt: 450 °C
Massefylde: 10,2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011184
CAS-nummer: 1314-15-4
EINECS: 215-223-0
UN nummer: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7527