Nikkelmonoxid, black 76% Ni
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Bunsenit, Nikkeloxid
223120050 223121000 223125000 223120025
ACRO223120050EA 266 DKK
ACRO223120050 ACRO223121000 ACRO223125000 ACRO223120025
Nikkelmonoxid, black 76% Ni
Nikkelmonoxid
Formel: NiO
Molekylvægt: 74.69 g/mol
Smeltepunkt: 1960 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011145
CAS-nummer: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Dark grey-black Powder
Assay 75 to 77 % (Ni)