Nikkelmonoxid, Technipur®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Bunsenit, Nikkeloxid
1.00782.1000 1.00782.9025
1.00782.1000EA 1370 DKK
1.00782.1000 1.00782.9025
Nikkelmonoxid, Technipur®
Nikkelmonoxid
Formel: NiO
Molekylvægt: 74.69 g/mol
Smeltepunkt: 1990
Massefylde: 4.6…6.67 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011145
CAS-nummer: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7