Nikkelmonoxid 97%, powder
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Bunsenit, Nikkeloxid
415585000
415581000
ACRO415585000EA
1510
DKK
ACRO415585000
ACRO415581000
Nikkelmonoxid 97%, powder
Nikkelmonoxid
Formel:
NiO Molekylvægt: 74.69 g/mol Smeltepunkt: 1960 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011145 CAS-nummer: 1313-99-1 EINECS: 215-215-7 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Green Powder |
Titration Complexometric | ≥96.0 % |
Calcium (Ca) | ≤0.003 % |
Cobalt (Co) | ≤0.025 % |
Copper (Cu) | ≤0.0005 % |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.01 % |
Manganese (Mn) | ≤0.001 % |