Iridium(IV)oxid 99%, powder
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Iridium dioxide, Iridium(IV) oxide
A17849.03 A17849.06
A17849.03EA 9060 DKK
A17849.03 A17849.06
Iridium(IV)oxid 99%, powder
Iridium(IV) oxide
Purity: 99% CAS No.: 12030-49-8 Molecular Formula: IrO2 Formula Weight: 224.20 Odour: Odourless UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00011065
Formel: IrO₂
Molekylvægt: 224.22 g/mol
Kogepunkt: –27 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –102 °C
Massefylde: 11.7
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011065
CAS-nummer: 12030-49-8
EINECS: 234-743-9
UN nummer: 1479
ADR: 5.1 II