Cobaltoxid , Co >74% -325 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cobalt oxide
379200100 379201000
ACRO379200100EA 448 DKK
ACRO379200100 ACRO379201000
Cobaltoxid , Co >74% -325 mesh
Cobaltoxid
Formel: CoO
Molekylvægt: 74.93 g/mol
Smeltepunkt: 1785 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016031
CAS-nummer: 1307-96-6
EINECS: 215-154-6
UN nummer: 3288
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,02507
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Dark grey to green-brown Powder
Additional info oxides
Purity ≥74.0 % Co