Nikkeldiiodid, anhydrous ≥99.5% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Nickel (II) iodide, Nickel iodide (NiI2)
22893.06
22893.14
22893.06EA
728
DKK
22893.06
22893.14
Nikkeldiiodid, anhydrous ≥99.5% (metals basis)
Nikkeldiiodid
Purity: 99.5%
CAS No.: 13462-90-3
Molecular Formula: NiI2
Formula Weight: 312.51
Physical Form: -8 Mesh
Density: 5.834
Melting Point: 797°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016264
Formel:
I₂Ni Molekylvægt: 312.5 g/mol Smeltepunkt: 797 Massefylde: 5.834 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00016264 CAS-nummer: 13462-90-3 EINECS: 236-666-6 UN nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,06594 |