Cobalt(II)fluorid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
311270250 311270050
ACRO311270250EA 799 DKK
ACRO311270250 ACRO311270050
Cobalt(II)fluorid 99%
Cobalt(II) fluoride
Formel: CoF₂
Kogepunkt: 1400 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 1200 °C
Massefylde: 4,46 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010941
CAS-nummer: 10026-17-2
EINECS: 233-061-9
UN nummer: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02465
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Pink Powder
Assay ≥98.5 % (ex F)