Platinum(IV)chlorid (57,5% Pt), anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Platinum tetrachloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07347.0001 8.07347.0005 8.07347.8100
8.07347.0001EA 1640 DKK
8.07347.0001 8.07347.0005 8.07347.8100
Platinum(IV)chlorid (57,5% Pt), anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Platinum(IV)chlorid
Formel: Cl₄Pt
Molekylvægt: 336.89 g/mol
Smeltepunkt: 370
Massefylde: 4.3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011182
CAS-nummer: 13454-96-1
EINECS: 236-645-1
UN nummer: 2923
ADR: 8 (6.1) II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 587 g/l (25 °C)
Molar Mass 336.89 g/mol
Density 4.3 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)