Nikkeldichlorid, anhydrous 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Nickel dichloride
B22085.14 B22085.22 B22085.36
B22085.14EA 418 DKK
B22085.14 B22085.22 B22085.36
Nikkeldichlorid, anhydrous 98%
Nikkeldichlorid
Purity: 98% CAS No.: 7718-54-9 Molecular Formula: Cl2Ni Formula Weight: 129.60 Odour: Odourless Melting Point: 1001° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011142
Formel: Cl₂Ni
Molekylvægt: 129.6 g/mol
Smeltepunkt: 1001 °C
Massefylde: 3.55
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011142
CAS-nummer: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN nummer: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,6505