Jern (III) chlorid, anhydrous zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Iron trichloride, Ferric chloride
MQ200
8.03945.0500 8.03945.1000 8.03945.9060 8.03945.9025
8.03945.0500EA 452 DKK
8.03945.0500 8.03945.1000 8.03945.9060 8.03945.9025
Jern (III) chlorid, anhydrous zS, Sigma-Aldrich®
Jern (III) chlorid
Formel: FeCl₃
Molekylvægt: 162.21 g/mol
Kogepunkt: 315
Smeltepunkt: 260
Massefylde: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011005
CAS-nummer: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN nummer: 1773
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048