Cobaltdichlorid, anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02540.0025 8.02540.0100 8.02540.0010
8.02540.0025EA 308 DKK
8.02540.0025 8.02540.0100 8.02540.0010
Cobaltdichlorid, anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Cobaltdichlorid
Formel: Cl₂Co
Kogepunkt: 1049 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 735 °C
Massefylde: 1,6795 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010938
CAS-nummer: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02498
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 735 °C
Molar Mass 129.83 g/mol
Boiling Point 1049 °C (1013 hPa)
Density 3.36 g/cm3 (25 °C)