Cobaltdichlorid, anhydrous 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
214130050 214131000 214135000
ACRO214130050EA 417 DKK
ACRO214130050 ACRO214131000 ACRO214135000
Cobaltdichlorid, anhydrous 97%
Cobaltdichlorid
Formel: Cl₂Co
Kogepunkt: 1049 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 735 °C
Massefylde: 1,6795 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010938
CAS-nummer: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02498
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Blue Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤2000 ppm