Nikkeldibromid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Nickel dibromide
203360500 203360100 203362500
ACRO203360500EA 964 DKK
ACRO203360500 ACRO203360100 ACRO203362500
Nikkeldibromid 99%
Nikkeldibromid
Formel: Br₂Ni
Molekylvægt: 218.5 g/mol
Smeltepunkt: 963
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011141
CAS-nummer: 13462-88-9
EINECS: 236-665-0
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,06585
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Brown Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤6 % (K.F.)