Mangan(II)chlorid zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Manganese dichloride
MQ200
8.05930.0100
8.05930.0500
8.05930.0100EA
303
DKK
8.05930.0100
8.05930.0500
Mangan(II)chlorid zS, Sigma-Aldrich®
Manganese(II) chloride
Formel:
MnCl₂ Molekylvægt: 125.84 g/mol Kogepunkt: 1190 Smeltepunkt: 650 Massefylde: 2.98 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011114 CAS-nummer: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 UN nummer: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,05768 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 723 g/l (25 °C) |
Melting Point | 650 °C |
Molar Mass | 125.84 g/mol |
Boiling Point | 1190 °C |
Density | 2.977 g/cm3 (25 °C) |
pH | 5.5 (25 g/l, H2O, 20 °C) |