Mangan(II)chlorid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Manganese dichloride
271410010 271410250 271410025 271412500
ACRO271410010EA 471 DKK
ACRO271410010 ACRO271410250 ACRO271410025 ACRO271412500
Mangan(II)chlorid 97%
Manganese(II) chloride
Formel: MnCl₂
Molekylvægt: 125.84 g/mol
Kogepunkt: 1190 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 650 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011114
CAS-nummer: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,05768
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Pink Flakes or beads
Titration Complexometric ≥96.0 %
Water ≤1 %
Iron (Fe) ≤200 ppm
Nickel (Ni) ≤200 ppm