Mangan(II)chlorid, vandfri 99+% 80 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
223610500
223610100
ACRO223610500EA
1350
DKK
ACRO223610500
ACRO223610100
Mangan(II)chlorid, vandfri 99+% 80 mesh
Manganese(II) chloride
Formel:
MnCl₂ Kogepunkt: 1190 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 650 °C Massefylde: 2,98 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011114 CAS-nummer: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 UN nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,05768 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Pink Powder |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Solubility | (10 % in dilute HCl) Clear solution |
Particle size | -80 mesh |