Molybden (IV) sulfid 98.5%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Molybdenum disulphide
215781000 215785000 215780025
ACRO215781000EA 788 DKK
ACRO215781000 ACRO215785000 ACRO215780025
Molybden (IV) sulfid 98.5%
Molybden (IV) sulfid
Formel: MoS₂
Molekylvægt: 160.07 g/mol
Smeltepunkt: 2375 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003470
CAS-nummer: 1317-33-5
EINECS: 215-263-9
Merck Index: 12,06318
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey to black Powder
Assay ≥98.0 % (MoS2)