Tungsten(VI)chlorid 99.9+% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
221430100 221431000
ACRO221430100EA 669 DKK
ACRO221430100 ACRO221431000
Tungsten(VI)chlorid 99.9+% (trace metals basis)
Tungsten(VI)chlorid
Formel: Cl₆W
Kogepunkt: 347 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 275 °C
Massefylde: 3,518 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011463
CAS-nummer: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
UN nummer: 3260
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey to dark blue to violet to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.10 %