Tungsten(VI)chlorid 99% 20 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
200300100 200300500 200302500
ACRO200300100EA 549 DKK
ACRO200300100 ACRO200300500 ACRO200302500
Tungsten(VI)chlorid 99% 20 mesh
Tungsten(VI)chlorid
Formel: Cl₆W
Kogepunkt: 347 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 275 °C
Massefylde: 3,518 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011463
CAS-nummer: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
UN nummer: 3260
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey to dark blue to violet to black Powder
Purity ≥98.5 %